Learn More
Acétate de cadmium dihydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium acetate dihydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | (CH3CO2)2Cd·2H2O |
Merck Index | 10,1584 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Poids de la formule | 266.52 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cadmium acetate dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.