Learn More
Cadence Science™ Petites aiguilles d’alimentation vétérinaire réutilisables : Droit
Code produit. p-4902703
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la bille:
0,088 in
Jauge:
18G
20G
Longueur (impériale):
1 in
1,5 in
2 in
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11747614
Marque: Cadence Science™ 7922
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
  • Pour l’intubation des animaux de laboratoire
  • Styles de tubulures droites et incurvées
  • De nombreuses tailles standard sont disponibles, de petite à grande taille
  • Droit
  • Autoclavables
Petites aiguilles vétérinaires
  • Pour les animaux de 0,7 oz à 1 lb, 5 oz (20 à 600 g)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Aiguille d’alimentation vétérinaire droite
Matériau Acier inoxydable
Jetable Non
À utiliser avec (application) Petit animal, idéal pour l’alimentation et le dosage
Jauge 18G
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 0,254 cm
Diamètre (impériale) de la bille 0,088 in
Diamètre (métrique) de la bille 0,023 cm