Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pipetage de laboratoire
Code produit. 11796824
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1 po
1,5 in
2 in
4 po
6 po
Matériau:
Nickelée (embase), Acier inoxydable
Stainless Steel, Acier inoxydable (embase)
Type de connexion:
Luer
Luer femelle
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11796824
Marque: Cadence Science™ 9870
Embase en acier inox de type 316 avec tubulure en acier inox de type 316
Embase en acier inox 316 avec tubulure en acier inox 316
  • Les aiguilles 14-825-16A à -16N et 14-818-106A à -106C sont toutes équipées d’embases en laiton nickelé standard et de canules en acier inox de type 304
  • Les aiguilles 01-290-29 à -35 sont équipées d’embases Luer femelles filetées en acier inox de type 316 Micro-Mate™ et de canules en acier inox de type 316
  • Elles possèdent toute une pointe arrondie à 90°
Spécification
Matériau Stainless Steel, Acier inoxydable (embase)
Calibre d’aiguille 14 G
Longueur (impériale) de l’aiguille 4 po
Type de produit Aiguille de pipetage
Quantité 12 Aiguilles
Longueur (métrique) de l’aiguille 101,6 mm
Type de pointe d’aiguille Émoussée à 90°
À utiliser avec (équipement) Distributeurs volumétriques, diluteurs, pipeteurs manuels et automatiques
Type de connexion Luer femelle