Learn More
Manutan Cable ties, 300mm x 3.6mm
Marque:  Manutan A000177
Encompass_Preferred
Code produit. 12895609
  • 109.69€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tie and fix quickly and securely. UL-proved nylon 6/6. Weather and waterproof, temperature resistance from -35 to +85°C.
Dimensions L x W : 300mm x 3.6mm