Learn More
Manutan Cable ties, 100mm x 2.5mm
Marque:  Manutan A000171
Encompass_Preferred
Code produit. 12885599
  • 30.38€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tie and fix quickly and securely. UL-proved nylon 6/6. Weather and waterproof, temperature resistance from -35 to +85°C.
Dimensions L x W : 100mm x 2.5mm