Learn More
Fisherbrand™ Câble pour électrode à tête S7 ou S8
L’accessoire de câble pour électrodes à tête S7 ou S8 est idéal pour mesurer le pH dans de nombreux environnements de laboratoire et scientifiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
- Connecteur coaxial pour fiche DIN 19262
- Pour électrodes combinées
- Connecteur DIN pour câble S7 ; 3 m
- Knick, WTW, Polymétron, Schott, Sidel
Spécification
DIN | |
Électrodes avec tête S7 ou S8 | |
Accessoire de câble | |
3 m |