Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3049704130518
Code produit. 15549090
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
  • Certificats : conforme à EN 16121/16122
Spécification
Spécification
conforme NF EN 16121/16122
520 mm
Haut
520 x 1055 x 1950 mm
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
1835 mm
2
Coulissant
174,00 kg
996 mm
Tôle d'acier
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
493 mm
493 x 996 x 1835 mm
avec portes pliables
1950 mm
CS.195.105.FD
6
Revêtu de poudre, texturé
1055 mm
Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035)
Armoire pour produits chimiques
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX > Description : Haute, comprend : 6 étagères à glissière (tôle d’acier revêtue de poudre / PP), couleur : Gris