Learn More
Invitrogen™ CA19-9 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHCA199X5
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.33820kg
Description
The Human CA19-9 ELISA quantitates Hu CA19-9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CA19-9. Principle of the method The Human CA19-9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La glycoprotéine mucine est une structure sialyl-Lewisa synthétisée à partir de chaînes précurseurs du groupe sanguin de type 1 et présente chez les personnes exprimant les antigènes du groupe sanguin Lewisa et/ou Lewisb. Dans les tissus normaux, l’antigène sialyl-Lewisa est présent dans l’épithélium canalaire du sein, du rein, des glandes salivaires et des glandes sudoripares. Son expression est fortement augmentée dans le sérum ainsi que dans la majorité des cellules tumorales des carcinomes gastro-intestinaux (GI).Spécification
0,274 à 200 U/ml | |
0,3 U/ml à 200 U/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP- 2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
4 heures 45 min. |
0,3 U/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
<12% | |
Plaques à 96 puits pré-enduites, Anticorps de détection biotinylé, Concentrat de diluant de dosage, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, SAV-HRP, Tampon de lavage, Chromogène | |
5 x 96 tests | |
Autre domaine de recherche | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min. |