Learn More
CA13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CA13 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836414
|
Proteintech
16696-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826414
|
Proteintech
16696-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.[supplied by OMIM, Mar 2008].Spécification
CA13 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8N1Q1, Q9D6N1 | |
377677, 499566, 71934 | |
CA13 Fusion Protein Ag10086 | |
Primary | |
-20°C | |
CA13 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CA XIII, CA13, Carbonate dehydratase XIII, Carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIII, CAXIII | |
CA13, Car13 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CA13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech