Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)24 Carboxy-PEG-Amine Compound
CA(PEG)n: : acides amino pégylés de la forme carboxy-PEG-amine ; avec 4 à 24 unités de polyéthylèneglycol ; pour les applications de pégylation de surface et de molécule.
504.00€ - 1978.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante. |
---|---|
Type d’étiquette | Groupes de conjugaison, polyéthylène glycol (PEG) |
Groupement de réactifs | Amine, acide carboxylique, amine primaire |
Entretoise | 24 unités d’éthylène glycol |
Solubilité | Eau |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11881415
|
Thermo Scientific™
26126 |
100 mg |
504.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10148353
|
Thermo Scientific™
26127 |
1 g |
1978.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les composés CA(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des acides amino pégylés de la forme carboxy-PEG-amine, contenant 4 à 24 unités de polyéthylèneglycol. Ils sont utiles pour diverses applications de pégylation de surface et de molécule.
CA(PEG)n est l’abréviation d’un ensemble de composés ayant des espaceurs de polyéthylène glycol (PEG) avec des terminaisons carboxy (-COOH) et amino (-NH2). Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur discrète ont la forme Carboxy-PEGn-Amine, où le sous-indice “n” indique 4, 8, 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. Les amines carboxyliques et primaires de chaque composé fournissent des cibles spécifiques pour la réticulation et d’autres méthodes de conjugaison, ce qui rend ces composés utiles comme réactifs de PEGylation.
Points clés :
- Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies ; molécules de poids moléculaire discret pour la cohérence des performances dans les applications de modification des protéines
- Fourni sous forme de séries de 4, 8, 12 et 24 unités d’éthylène glycol permettant d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la pégylation des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Permet un marquage spécifique du site ou une réticulation impliquant des amines primaires ou des groupes carboxyles sur des protéines ou des surfaces
- Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
Informations de commande :
Noms alternatifs : Amino-dPEG-acide ; acide amino-PEG-carboxylique ; carboxy-PEO-amine
Compatibilité :
Composés de méthyl-PEG-amine, MA(PEG)n ; autres types de réactifs de pégylation
Spécification
Stocker sous forme desséchée à 4°C. Expédié à température ambiante. | |
Amine, acide carboxylique, amine primaire | |
Eau |
Groupes de conjugaison, polyéthylène glycol (PEG) | |
24 unités d’éthylène glycol | |
Composé d’amine |