Learn More
Uvex™ Gants de protection C500 Dry Cut
Click to view available options
6
Description
- La technologie Bamboo TwinFlex™ garantit un très haut niveau de protection contre les coupures
- Picots en HPV sur la paume, pour une meilleure préhension
- Très flexibles, avec une bonne sensibilité tactile
- L’Uvex Climazone élimine efficacement l’excès de chaleur et d’humidité
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Sans silicone selon les tests d’impression
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
Spécification
Spécification
Applications | Industrie |
Coating Material | Points en HPV |
Couleur | Vert, Noir |
Matériau | HPPE, PA, Bambou |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | XX4XC |
À utiliser avec (application) | Automobile, construction, manipulation du verre, logistique, entretien et traitement des tôles métalliques |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | C500 Dry |