Learn More
Consort Instrument de mesure multiparamètre C1020 sur paillasse
Un instrument de mesure sur paillasse de base, mais complet et précis. L’instrument de mesure de paillasse multiparamètre Consort C1020 mesure le pH, le potentiel d’oxydoréduction, la conductivité, l’oxygène dissous, la salinité et les TDS, et offre des capacités de stockage de mesure interne.
Marque:  Consort C1020
Code produit. 15393861
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Indicateur de paramètre électrochimique monocanal
  • Mesure le pH, le potentiel d’oxydoréduction, la conductivité, l’oxygène dissous, les TDS et la salinité
  • Plus grande plage de conductivité, plus de paramètres de mesures et d’espace de stockage intégré des données par rapport au C1010
  • La fonction de consignation intégrée des données peut stocker jusqu’à 300 ensembles de données
  • Les grands nombres sur l’affichage graphique facilitent la lecture de la mesure
  • Contient un indicateur de stabilité et un algorithme de stabilité pour des mesures précises et stables
  • Compatible avec un certain nombre d’électrodes de mesure (non incluses)
Spécification
Spécification
1% f.s. of range
0.2% ± 1 digit
Lumière arrière blanche
GLP
1
1 à 3
Mémoire de stockage interne
1 pH / mV, 1 conductivité / OD, 1 température
0 to 1000 mS/cm
0,00 à 14,00
0 à 100 g/l
0°C à 100°C
Stability indicator, Preprogrammed standards (11 pH, 3 conductivity), Mains adaptor
0.00 - 20.00 mg/L (0 - 200%)
0.01 mg/L (0.1%)
0.1 mg/L
0.5°C
0°C à 40°C
0,1°C
13W x 18D x 10H cm
100/240 VAC, 50/60 Hz, 9-15 VDC (low voltage)
1 % ± 1 chiffre
0.2% ± 1 chiffre
4 x 1.2 V, NiMH
pH, mV, conductivité, OD, température
1
0.1 / 1 / 10 cm-1 ± 30%
Up to 300
LCD, 128 x 64 pixel
±1000 mV
0 - 70
0.01
Measurement of pH, ORP, conductivity, dissolved oxygen, salinity and TDS
BNC (pH, mV, Conductivity, DO), 2 banana for Pt1000 (Temperature)
0.01 μS/cm
1 mV
Ref temp: 15° C
0° - 100° C (pH, conductivity), 0° - 50° C (pH, DO)
20/25° C (conductivity), 15° C (salinity)
36 mois
550 g