Learn More
Labcon Distributeurs de transfert sanguin C-Pette™ et C-Pette™ E
Ces distributeurs E offrent un moyen facile de distribuer du sang dans une cassette de test sans retirer le bouchon du tube de prélèvement.
Marque: Labcon 7630-540-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les deux distributeurs E s’adaptent à tous les tubes de prélèvement sanguin standard et sont parfaits pour une utilisation avec de nombreux analyseurs délocalisés qui nécessitent la distribution d’un échantillon.
- Minimise les aérosols et réduit le risque d’infections acquises en laboratoire
- Peut être utilisé sans risque au chevet du patient
- Polystyrène USP classe VI
- Canule en acier inoxydable ou arylique
- Non autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Distributeur de gouttelettes de sang | |
Oui | |
Canule en acier inoxydable | |
100/paquet |