Learn More
Thermo Scientific Chemicals C-Myc Peptide
For cellular and molecular biology applications
49.45€ - 246.00€
Spécification
Méthode de purification | HPLC |
---|---|
Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
Format | Solid |
Poids moléculaire | 1203.29 |
Type de produit | C-Myc Peptide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15458369
|
Thermo Scientific Chemicals
J66846.M^ |
1 mg |
49.45€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15448369
|
Thermo Scientific Chemicals
J66846.#0 |
5 mg |
246.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
HPLC | |
Solid | |
C-Myc Peptide | |
Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu |
-30°C to -10°C | |
1203.29 | |
RUO - research use only |
RUO – Research Use Only