Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux C Model
Utilisé pour la culture de cellules adhérentes. L’appareil de culture à rouleaux modèle C Wheaton Science Products™ est destiné aux installations de culture cellulaire en laboratoire de production, site pilote et laboratoire.
Marque: Wheaton™ WRTPF8110-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certifié conforme aux normes UL, CSA et CE
- Utilisé pour les cultures de cellules adhérentes
- Pour les installations de culture cellulaire en laboratoire de production, site pilote et laboratoire
Spécification
0,25 à 8,1 tr/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Pour les cultures de cellules adhérentes | |
1 de chaque |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°C à 40°C | |
CE, CSA, UL | |
C Model | |
80 % jusqu’à 31°C | |
15,2 in |