Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux à espacement modulaire et à entraînement par le bas modèle C
Marque: Wheaton™ WRBMR5090-C
Spécification
0,25 à 8,1 tr/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
179 cm | |
C Model | |
80 % jusqu’à 31°C | |
1 de chaque |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°C à 40°C | |
Normes UL, CSA et CE | |
63 cm | |
76 cm | |
Pour les laboratoires, les sites pilotes et les installations de production culture cellulaire | |
9 plateaux | |
17,7 cm |