Learn More
IKA™ Ensemble d’agitateurs magnétiques avec plateau en céramique C-MAG HS 7
GREENER_CHOICE
Comprend un thermomètre de contact électronique, une tige de support, une pince avec noix de serrage et une tige de fixation en plus de l’agitateur magnétique C-MAG HS 7. L’ensemble d’agitation magnétique avec plaque en céramique IKA™ C-MAG HS 7 comprend toutes les pièces nécessaires à l’agitation magnétique avec chauffage sous forme de kit pratique.
Marque:  IKA™ 0009015900
824.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10110900
  • 1385.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Agitateur magnétique à plaque chauffante en céramique. Bague conforme à la norme DIN 12878 pour le branchement d’un thermomètre de contact.
L’ensemble comprend les éléments suivants :
  • Agitateur magnétique C-MAG HS 7
  • Thermomètre à contact électronique ETS-D5
  • Tige-support H 16 V
  • Pince avec noix de serrage H 44
  • Tige de fixation H 38
L’agitateur magnétique C-Mag HS 7 avec plaque en céramique comprend les éléments suivants :
  • Une plaque en vitrocéramique offrant une excellente résistance chimique
  • Un circuit de sécurité fixe de 550°C
  • Un indicateur d’avertissement de surface chaude pour éviter les brûlures
  • L’agitation de volumes jusqu’à 10 litres (H2O)
  • Un affichage numérique
  • Un affichage numérique des erreurs
  • Un panneau de commande surélevé offrant une protection contre toute fuite de liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 à 1 500 tr/min
Céramique
1 020 W
180 mm
50/60 Hz
C-MAG HS 7
Emballage pour agitateur magnétique
1
100/120/230 V
105 mm
180 mm
Thermomètre de contact C-Mag HS7, ETS-D5, tige de support H16V HS7, porte-tige H16V, tige de fixation H38, noix de fixation H44
50°C à 500°C
5 kg
Nom du produit
IKA™ Ensemble d’agitateurs magnétiques avec plateau en céramique C-MAG HS 7 > Capacité : 10 L