Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe translucide C-Flex Ultra Masterflex™
Plus longue durée de vie de toutes les formulations C-Flex™
Marque: Masterflex™ 06434-15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Applications : Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
- Caractéristiques : Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible spallation, réduction des résidus et faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
Spécification
Sans phthalate ; sans DEHP ; RoHS ; pharmacopée européenne ; USP | |
Oui | |
C-Flex | |
-40°C | |
1100 ml/min | |
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma | |
660 mm Hg |
Tube de pompe | |
4,8 mm | |
7,6 m | |
15 | |
3/16 po | |
2,7 bar | |
100°C |