Learn More
Pal International™ Bonnets bouffants
49.11 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
Bleu
Description
- Polypropylène doux et léger non tissé avec bord élastique
- Couverture complète des cheveux
- Très faible peluchage, ce qui les rend parfaitement adaptées aux environnements de travail où la contamination par des fibres détachées peut être un risque
- Sécurité alimentaire et sans latex pour une irritation réduite
- Plus grande qu’un bonnet et conçue pour les cheveux plus longs
- Taille unique
Spécification
Type de produit | Charlotte |
Dimensions | Étalon |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Sans latex | Oui |
Modèle | D84230 |
Quantité | 1 000/paquet |