Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, C-Flex™, blanc opaque
Code produit. p-8003607
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,51 mm
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Pression maximale:
10°psi
12°psi
14°psi
16°psi
17°psi
1 bar
21°psi
22°psi
2 bars
31°psi
9°psi
Conditionnement:
1 pièce
7.50m
Code produit. 11717529
Marque: Masterflex™ 0642466
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répond aux exigences de diverses industries
  • Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Certifications/Conformité La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau C-Flex
Diamètre (métrique) externe 6,4 mm
Longueur totale (métrique) 7,62 m
À utiliser avec (application) Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
Température min. de fonctionnement (métrique) -45°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Stérilité Stérile
Couleur blanc
Pression maximale 9°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C