Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure C-Flex™, formulation 082
La tubulure C-Flex™ est fabriquée à partir d’élastomère thermoplastique de qualité pharmaceutique. Elle est entièrement caractérisée, validée et testée selon une variété de spécifications. Propriétés biologiques, chimiques, physiques étendues et tests des substances extractibles disponibles pour faciliter la validation des applications C-Flex.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 082-188-2S
Code produit. 15600695
  • 1390.00€ / 457m
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La tubulure C-Flex™ est fabriquée à partir d’élastomère thermoplastique (TPE) de qualité pharmaceutique pour répondre aux exigences des applications biopharmaceutiques lors du traitement de liquides grâce à un excellent joint thermique et des capacités de soudure stériles.
  • Scellable et soudable avant ou après la stérilisation
  • Stérilisable par irradiation aux rayons gamma et en autoclave
  • Moulable, collable et formable pour les assemblages à usage unique et les surmoules
  • Conforme aux normes USP classe VI et ISO 10993
  • Apyrogène, non cytotoxique, non hémolytique
  • Reste flexible de -45 à 135°C (-50 à 275°F)
  • Beaucoup moins perméable que le silicone
  • Alésage intérieur lisse pour un débit de liquide supérieur
  • Sans composants dérivés d’animaux (ADCF) et sans danger pour l’incinération
  • Dossier de validation complet (biologique, chimique, physique, substances extractibles) disponible pour toutes les formulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Autoclavable
4,8 mm
5/16 in.
1 500 pi
0,062 po
874%
-45°C
Translucide
Flexible
135°C
Tubing
3/16 in.
Thermoplastique
8,0 mm
457,2 m
1,6 mm
Applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques ; Idéales pour les assemblages à usage unique
Non stérile
60 (Shore A)
Résistance à la traction : 1106°psi