Learn More
BX 513 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18014082
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective CCR1 antagonist
Selective CCR1 receptor antagonist (Ki values are 0.04, > 10, > 10 and > 10 nM for CCR1, CCR5, CXCR2 and CXCR4 receptors respectively). Inhibits MIP-1α-induced intracellular calcium mobilization (IC50 = 2.5 μM). Also a full inverse agonist at US28, a HCMV-encoded chemokine receptor.
Identifiants chimiques
CAS 1216540-18-9
Formule moléculaire C28H30Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 481.461
Clé InChI SSZWNUGWOGONQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bx 513 hydrochloride, bx-513 hydrochloride, 1-piperidinepentanenitrile,4-4-chlorophenyl-4-hydroxy-a,a-diphenyl-,hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxy-?,?-diphenyl-1-piperidinepentanenitrile hydrochloride, 5-4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidin-1-yl-2,2-diphenylpentanenitrile hydrochloride, 5-4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidin-1-yl-2,2-diphenylpentanenitrile-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 56972186
Nom IUPAC 5-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylpentanenitrile;hydrochloride
SMILES C1CN(CCC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)CCCC(C#N)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau BX 513 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 481.46
Pourcentage de pureté >99%