Learn More
Honeywell BW Solo Single-Gas Detector
Description
The next-generation single-gas detector that helps you reduce cost, ensure compliance and know your workers are protected. Honeywell BW Solo has everything you expect — plus additional features to make your compliance easier and more cost-effective than ever. - Reliable life span- One-button operation - Small, lightweight profile. - Easy to service, with no need to take it apart to replace sensors, batteries and sensor filters. That means long life and low cost.
Honeywell BW Solo
Honeywell BW™ Solo est un détecteur monogaz facile à entretenir avec une connectivité BLE en option qui offre une visibilité en temps réel de l’état et de la sécurité des employés intervenant dans des zones dangereuses, aidant ainsi les entreprises à réagir plus rapidement, en connaissance de cause et sans hésitation en cas d’incident de sécurité.
Les données du détecteur ou de sa station d’accueil IntelliDox sont téléchargeables sur un PC, où elles peuvent être regroupées et gérées via la plateforme logicielle Honeywell Safety Suite pour automatiser les tâches de conformité clés telles que la gestion des enregistrements réglementaires. Peut détecter jusqu’à 14 gaz courants et exotiques sélectionnés par l’utilisateur. Un fonctionnement convivial, une commodité légère et une facilité d’entretien et de maintenance peuvent réduire le retour sur investissement à long terme d’un système de surveillance des gaz.
Caractéristiques & avantages
- Fonctionnement convivial
- Écran facile à lire en plusieurs langues
- Léger et confortable
- Simplicité d’entretien
- Maintenance
- Nouveau capteur de série 1 pour une fiabilité accrue
Autres caractéristiques de Honeywell BW™ Solo
- Option permettant d’activer IntelliFlash™ ou un flash de non-conformité
- Possibilité d’affecter des détecteurs aux travailleurs et aux emplacements
- Écran facile à lire en plusieurs langues
- Enregistrement de données avec mesure de crête 24 heures sur 24
Caractéristiques rapides
- Normes élevées de qualité et de fiabilité des capteurs
- Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir
- Le premier détecteur monogaz avec le capteur de série 1 pour le CO, le H2S et l’O2
- Complet avec une vaste sélection d’options de capteur
- Compatible avec IntelliDoX
Specifications
Specifications
| Types d’alarme | Visuel, vibrant, sonore (95 dB) ; faible, élevé, TWA, STEL, non-conformité |
| Autonomie de la batterie | 12 mois |
| Type de batterie | Lithium |
| Certifications/Conformité | Classe I, division 1, groupes A, B, C, D T4, Classe I, Zone 0, AEx / Ex ia IIC T 4°GCAC à 40°C≤ Tamb ≤ 60°CATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 GaIECEx : Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C |
| Couleur | Jaune |
| Limites de détection | 0 à 50 000 ppm |
| Composants mesurés | Dioxyde de carbone |
| Dimensions (L x l x H) | 7,0 x 6,7 x 3,6 cm |
| Type | Modèle standard |
| Comprend | Détecteur complet avec capteur spécifié, pince crocodile en acier inox et boîtier résistant à l’amortissement ; bouchon de test avec 1 pi de tuyau ; guide de référence rapide |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.