Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Systèmes d’aspiration des fluides BVC pour la culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Code produit. 12693315 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Hauteur totale (métrique):
43 cm
49 cm
50 cm
Longueur totale (métrique):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modèle:
BVC basic
BVC basic G
BVC control
BVC control G
BVC professional
BVC professional G
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12693315
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes d’aspiration des fluides pour culture cellulaire offrent des niveaux exceptionnels de confort et de sécurité pour manipuler les matières biologiques et présentant un risque biologique.
  • avec tous les avantages du BVC control
  • capteur sans contact pour la surveillance électronique du niveau de liquide dans le flacon de prélèvement
  • routine de désinfection pour la tubulure d’aspiration pour aspirer le désinfectant après la mise hors tension de la pompe
  • raccords rapides à fermeture automatique (en tant qu’accessoire pour le BVC professional G) pour un changement de flacon pratique et sûr, par exemple lors des tâches présentant un risque biologique
  • pour un travail professionnel et une adéquation parfaite avec les protocoles de sécurité requis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 150 mbar (112 Torr)
Comprend Flacon en polypropylène de 4 L, détecteur de niveau de liquide externe, prise CEE, filtre biologique de 0.2 μm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Modèle BVC professional
Niveau sonore 45 dB (A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 16.09 lb
Poids (métrique) 7.3 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 0.4/0.5 cu.ft/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 19.68 in
Hauteur totale (métrique) 50 cm
Longueur totale (impériale) 16.06 in
Longueur totale (métrique) 40.8 cm
Largeur totale (impériale) 7.63 in
Type de pompe Chemistry Diaphragm Pump
Classification du boîtier IP40
Pression maximale 1.1 bar
Tension 230 V