Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Systèmes d’aspiration des fluides BVC pour la culture cellulaire
Code produit. 12673315 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Hauteur totale (métrique):
43 cm
49 cm
50 cm
Longueur totale (métrique):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modèle:
BVC basic
BVC basic G
BVC control
BVC control G
BVC professional
BVC professional G
Conditionnement:
1 pièce
Type de bouchon:
CEE
Code produit. 12673315
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les systèmes d’aspiration des fluides pour culture cellulaire offrent des niveaux exceptionnels de confort et de sécurité pour manipuler les matières biologiques et présentant un risque biologique.
Modèles Basic, Control et Professional pour satisfaire vos besoins en termes d’aspiration des fluides.
  • Récipients de 2 ou 4 L pour prélever et mettre au rebut vos déchets biologiques en toute sécurité
  • Le biofiltre autoclavable hydrophobe de 0,2 μm protège la pompe ou autre source de vide des aérosols présentant un risque biologique
  • Le VacuHandControl (VHC) garde tout le liquide dans la tubulure d’aspiration pour un confinement et un confort de nettoyage optimaux
  • Les modèles G sont dotés d’un récipient de collecte en verre de 2 L avec un revêtement de protection contre les rayures et les fragments et une véritable résistance aux agents de blanchiment
  • Les versions standard comprennent un flacon à vide en PP à usage intensif de 4 L pour une capacité accrue
  • Les modèles Control et Professional sont dotés de pompes à vide puissantes de conception chimique VACUUBRAND™ avec une durée de vie exceptionnellement longue et une puissance suffisante pour deux utilisateurs
  • La conception rationalisée intègre un flacon, des contrôles et une pompe (modèles Control et Professional) dans un format compact adapté au laboratoire
  • Les connecteurs rapides sont fournis avec le Professional (non G) standard, mais peuvent être ajoutés aux cinq autres modèles
BVC Basic
  • La version non alimentée, adaptée à une utilisation avec un réseau de vide VACUU LAN, un système de vide central ou une pompe partagée
  • Offre un niveau de vide adéquat dans le flacon pour l’aspiration et arrête la connexion à la ligne lorsque le niveau de vide adéquat est atteint
  • Fourni avec un support métallique recouvert de poudre stable et facile à nettoyer, un filtre aérosol de 0,2 μm et un VacuHandControl
  • Disponible en PP à usage intensif ou en verre résistant aux agents de blanchiment
Contrôle BVC
  • Le BVC Control est équipé d’une pompe à vide puissante et silencieuse de conception chimique VACUUBRAND, ce qui élimine le besoin d’une alimentation de vide centrale
  • Les matières pouvant présenter un risque biologique peuvent être contenues dans une zone locale
  • La pompe est activée et désactivée automatiquement à la demande lors de l’utilisation du VacuHandControl, ce qui réduit davantage le niveau de bruit
  • Un panneau tactile facile à nettoyer s’ajuste et indique le point de commutation du niveau de vide
  • Disponible avec un flacon en PP de 4 L ou un flacon en verre résistant aux agents de blanchiment de 2 L
BVC Professional
  • Comprend un détecteur de niveau de liquide externe, qui fonctionne sans contact avec le contenu du flacon
  • Un programme spécial de désinfection permet l’aspiration du désinfectant après l’arrêt du système pour décontaminer le VacuHandControl
  • La version avec flacon en PP de 4 L est fournie en série avec des connecteurs rapides
  • La version avec flacon en verre de 2 L résistant aux agents de blanchiment inclut des connexions à embout cannelé ; des connecteurs rapides sont disponibles en option
Accessoires disponibles :
  • Filtre de rechange 638266
  • Tubulure VHCpro de rechange (vendue au mètre, commande minimale 3 m) 636156
  • Contrôleur à main VHCpro (un contrôleur fourni avec l’unité) 688061
  • Support VHCpro 635680
  • Éjecteur de pointe de pipette pour VHCpro 635638
  • Adaptateur 8 canaux avec éjecteur de pointe pour VHCpro 635679
  • Navette BVC (chariot à roulettes pour faciliter l’accès au BVC lorsqu’il se trouve sous un BSC) 696880
  • Connexion rapide pour le second utilisateur (entre VHCpro et le flacon) 635807
  • Connexion standard pour le second utilisateur 699943
  • Connexion rapide (entre le flacon et la pompe) 635808
  • Flacon en PP 4 L de rechange (avec bouchon) 635810
  • Flacon en verre 2 L de rechange (avec bouchon) 635809
  • Adaptateur pour flacon en verre de 2 L 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 150 mbar (112 Torr)
Contrôle Mechanical
Poids à l’expédition (impériale) 7.1 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 3.2 kg
Comprend Flacon en verre de 2 L, support métallique poudré, biofiltre de 0,2 μm, non poudré
Modèle BVC basic G
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 6.17 lb
Poids (métrique) 2.8 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 0.4/0.5 cfm
Hauteur totale (impériale) 16.92 in
Hauteur totale (métrique) 43 cm
Longueur totale (impériale) 9.05 in
Longueur totale (métrique) 23 cm
Largeur totale (impériale) 7.08 in
Classification du boîtier IP 54
Pression maximale 1.1 bar
À utiliser avec (équipement) Diaphragm Pump or Vacuum Network