Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Systèmes d’aspiration des fluides BVC pour la culture cellulaire
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Hauteur totale (métrique):
43 cm
49 cm
50 cm
Longueur totale (métrique):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modèle:
BVC basic
BVC basic G
BVC control
BVC control G
BVC professional
BVC professional G
Conditionnement:
1 pièce
Description
Modèles Basic, Control et Professional pour satisfaire vos besoins en termes d’aspiration des fluides.
- Récipients de 2 ou 4 L pour prélever et mettre au rebut vos déchets biologiques en toute sécurité.
- Le biofiltre autoclavable hydrophobe de 0,2 μm protège la pompe ou autre source de vide des aérosols présentant un risque biologique.
- Le VacuHandControl (VHC) garde tout le liquide dans la tubulure d’aspiration pour un confinement et un confort de nettoyage optimaux.
- Les modèles G sont dotés d’un récipient de collecte en verre de 2 L avec un revêtement de protection contre les rayures et les fragments et une véritable résistance aux agents de blanchiment.
- Les versions standard comprennent un flacon à vide en PP à usage intensif de 4 L pour une capacité accrue.
- Les modèles Control et Professional sont dotés de pompes à vide puissantes de conception chimique VACUUBRAND™ avec une durée de vie exceptionnellement longue et une puissance suffisante pour deux utilisateurs.
- La conception rationalisée intègre un flacon, des contrôles et une pompe (modèles Control et Professional) dans un format compact adapté au laboratoire.
- Les connecteurs rapides sont fournis avec le Professional (non G) standard, mais peuvent être ajoutés aux cinq autres modèles.
BVC Basic
- La version non alimentée, adaptée à une utilisation avec un réseau de vide VACUU LAN, un système de vide central ou une pompe partagée.
- Offre un niveau de vide adéquat dans le flacon pour l’aspiration et arrête la connexion à la ligne lorsque le niveau de vide adéquat est atteint.
- Fourni avec un support métallique recouvert de poudre stable et facile à nettoyer, un filtre aérosol de 0,2 μm et un VacuHandControl.
- Disponible en PP à usage intensif ou en verre résistant aux agents de blanchiment.
Contrôle BVC
- Le BVC Control est équipé d’une pompe à vide puissante et silencieuse de conception chimique VACUUBRAND, ce qui élimine le besoin d’une alimentation de vide centrale.
- Les matières pouvant présenter un risque biologique peuvent être contenues dans une zone locale.
- La pompe est activée et désactivée automatiquement à la demande lors de l’utilisation du VacuHandControl, ce qui réduit davantage le niveau de bruit.
- Un panneau tactile facile à nettoyer s’ajuste et indique le point de commutation du niveau de vide.
- Disponible avec un flacon en PP de 4 L ou un flacon en verre résistant aux agents de blanchiment de 2 L.
BVC Professional
- Comprend un détecteur de niveau de liquide externe, qui fonctionne sans contact avec le contenu du flacon.
- Un programme spécial de désinfection permet l’aspiration du désinfectant après l’arrêt du système pour décontaminer le VacuHandControl.
- La version avec flacon en PP de 4 L est fournie en série avec des connecteurs rapides.
- La version avec flacon en verre de 2 L résistant aux agents de blanchiment inclut des connexions à embout cannelé ; des connecteurs rapides sont disponibles en option.
Accessoires disponibles :
- Filtre de rechange 638266
- Tubulure VHCpro de rechange (vendue au mètre, commande minimale 3 m) 636156
- Contrôleur à main VHCpro (un contrôleur fourni avec l’unité) 688061
- Support VHCpro 635680
- Éjecteur de pointe de pipette pour VHCpro 635638
- Adaptateur 8 canaux avec éjecteur de pointe pour VHCpro 635679
- Navette BVC (chariot à roulettes pour faciliter l’accès au BVC lorsqu’il se trouve sous un BSC) 696880
- Connexion rapide pour le second utilisateur (entre VHCpro et le flacon) 635807
- Connexion standard pour le second utilisateur 699943
- Connexion rapide (entre le flacon et la pompe) 635808
- Flacon en PP 4 L de rechange (avec bouchon) 635810
- Flacon en verre 2 L de rechange (avec bouchon) 635809
- Adaptateur pour flacon en verre de 2 L 635839
Spécification
Spécification
| Vide max. | 150 mbar (112 Torr) |
| Comprend | Flacon en verre de 2 L, détecteur de niveau de liquide externe, prise CEE, biofiltre de 0.2 μm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Modèle | BVC professional G |
| Niveau sonore | 45 dB (A) |
| Type de bouchon | CEE |
| Température (métrique) de stockage | -10°C à +60°C |
| Poids (impériale) | 16.97 lb |
| Poids (métrique) | 7.7 kg |
| Température (impériale) max. | 104°F |
| Afficher plus |