Learn More
Chlorure de butyryl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10245290
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-75-3
Formule moléculaire C4H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 106.55
Numéro MDL MFCD00000752
Clé InChI DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
CID PubChem 8855
Nom IUPAC Chlorure de butanoyle
SMILES CCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyryl chloride
Point de fusion -89.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0180g/mL
Point d’ébullition 102.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2COCl
Indice de réfraction 1.4112 to 1.4132
Quantité 1 L
Beilstein 02, 274
Merck Index 15, 1602
Gravité spécifique 1.018
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with ether,decomposes in alcohol
Poids de la formule 106.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.