Learn More
Jaytec Glass™ Tube de butyromètres
Marque: Jaytec Glass™ MP891
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Fabriqué selon BS 696.Pour tester la teneur en matières grasses dans les produits laitiers, utilisez la méthode Gerber.
Tous les produits sont destinés exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.
Spécification
5 g |