Learn More
Butyraldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10686672
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-72-8
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00007023
Clé InChI ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
CID PubChem 261
ChEBI CHEBI:15743
Nom IUPAC butanal
SMILES CCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyraldehyde
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8170g/mL
Point d’ébullition 75.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CHO
Indice de réfraction 1.3770 to 1.3830
Quantité 1 L
Beilstein 01, 662
Merck Index 15, 1595
Gravité spécifique 0.817
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyraldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.