Learn More
Wheaton™ Bouchons pour lyophilisateur en caoutchouc
Permet de fermer en toute sécurité les flacons et bouteilles. Les bouchons pour lyophilisateur en caoutchouc Wheaton™ sont fabriqués en caoutchouc butyle.
200.00€ - 374.00€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | Caoutchouc butyle |
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (équipement) | Flacons de diagnostic |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13550970
|
Wheaton™
600005 |
14 mm |
200.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14833592
|
Wheaton™
700005 |
20 mm |
374.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible dans deux tailles
- Les bouchons pour lyophilisateur sont poussoirs (sans bouchon à vis)
Spécification
Gris | |
Caoutchouc butyle | |
Bouchon | |
Flacons de diagnostic |