Learn More
Honeywell™ Butyl Glove Box Gloves, 8 in. Port
Click to view available options
Hand:
Main droite/main gauche
Épaisseur (impériale):
15 mil
Épaisseur (métrique):
0.38 mm
Description
Butyl glove box gloves have the highest resistance to permeation by gases and vapors, and an exceptional resistance to a broad range of toxic chemicals.
- Le butyle offre une résistance de perméation optimale aux vapeurs et aux gaz, ainsi qu’une excellente résistance
- Résistance à une large gamme de produits chimiques toxiques, ce qui en fait un choix de gants adapté à de nombreuses applications critiques
- Hautement résistants aux cétones (MEK, MIBK, acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle, acétate d’amyle, acétate d’éthyle)
- Le butyle offre une sensation souple et flexible, même à basse température, ce qui réduit la fatigue des mains et améliore le confort des travailleurs
- Le procédé de fabrication multi-trempe à base de solvants fournit plusieurs couches de polymère (comme des gants dans des gants) qui donnent des gants de qualité supérieure
Gants en néoprène noir
- Fabriqués en néoprène moulu de qualité supérieure, offrant une haute résistance à la perméation des vapeurs et gaz
- Résistants à une large gamme de produits chimiques, notamment les huiles, les graisses, les carburants et l’acétone
- Le butyle offre la plus haute résistance à la perméation des vapeurs et des gaz, ainsi qu’une résistance exceptionnelle à une large gamme de produits chimiques toxiques, ce qui en fait le seul choix de gants adapté à de nombreuses applications critiques
- Hautement résistants aux cétones (MEK, MIBK, acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle, acétate d’amyle, acétate d’éthyle)
- La CSM offre une résistance supérieure à l’ozone et aux produits chimiques oxydants tels que les alcools, les alcalis et les acides
- Très résistant aux effets du rayonnement UV à la fois dans la lumière artificielle et la lumière du soleil
Informations sur la commande
- Pour obtenir des données sur la résistance chimique de ces gants, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Safety au 1-800-772-6733.
- Également disponible en style ambidextre dans des tailles de 9,75 po (25 cm) et 10,5 po (27 cm). Des gants pour boîte sèche North Viton™ sont disponibles sur commande spéciale. Les autres tailles disponibles incluent 8,5 po (22 cm), 10,5 po (27 cm) et 11,5 po (29 cm). Contactez votre représentant du service clientèle Fisher Safety pour plus d’informations sur les tarifs. Tous les gants en boîte d’une paire.
Compliance
Conforme aux normes EN388-2003, EN 374-3 et EN 420-2003.
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Hand | Main droite/main gauche |
Latex Free | Yes |
Matériau | Butyle |
Dimensions | 9.75 |
Stérilité | Non-sterile |
Épaisseur (impériale) | 15 mil |
Épaisseur (métrique) | 0.38 mm |
À utiliser avec (application) | Nuclear, defense, pharmaceutical, biotech, semi-conductor and manufacturing industries |
Grip Design | Smooth |