Learn More
Chloroformate de butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10532781
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-34-7
Numéro MDL MFCD00000650
Clé InChI NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate
CID PubChem 61140
Nom IUPAC Carbonochloridate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl chloroformate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -70.0°C
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 142.0°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H9ClO2
Formule linéaire ClCO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4110 to 1.4130
Quantité 25 mL
Beilstein 03, II, 11
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in butanol,ether,benzol,soluble in most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 136.58
Viscosité 0.95 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.