Learn More
Butyrate de butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Butyl butyrate |
Note relative au nom | 98% |
Acidité | 1mg KOH/g max. |
Point de fusion | -92.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.8675g/mL |
Point d’ébullition | 164.0°C to 165.0°C |
Point d’éclair | 49°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Butyl butyrate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.