Learn More
Acrylate de butyle, 99+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667182
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-32-2, 150-76-5
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00009446
Clé InChI CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
CID PubChem 8846
ChEBI CHEBI:3245
Nom IUPAC prop-2-énoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl acrylate
Acidité 0.01% max. (as acrylic acid)
Point de fusion -64.0°C
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 1 L
Beilstein 02, II, 388
Merck Index 15, 1541
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.4g/L (20°C)
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.869 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Butyl acrylate
Nom du produit
Acrylate de butyle, 99+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >