Learn More
VACUUBRAND™ Vanne papillon
Les vannes offrent un faible taux de fuite et un taux de dégazage minimal
Marque: VACUUBRAND™ 20665007
486.36 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les vannes de la série VS et VS C sont des vannes de type papillon.Une plaque de soupape circulaire avec une bague d’étanchéité sur la circonférence tourne autour d’un axe à angle droit par rapport à l’axe de la soupape.Par conséquent, les vannes laissent pratiquement toute la section transversale libre, offrant ainsi une très bonne conductance.Les corps de soupape sont composés d’une seule pièce, usinée à partir de matériaux solides et nécessitent (en plus du joint de tête de soupape) un seul joint d’arbre élastique pour le mouvement de rotation de l’arbre.Les vannes offrent de faibles fuites et un taux de dégazage minimal.La série VS C est dotée d’un joint de soupape en perfluorélastomère (FFKM).
Spécification
1/boîte | |
Vanne papillon VS 16C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
6Heures
9Minutes
8Secondes
6