Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16451846
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
500mg
Code produit. 16451846
Marque: Medchem Express HY17396
MedChemExpress Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Butenafine Hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 101827-46-7
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28ClN
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme KP363 Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 353.93
Poids de la formule 353.93
Pourcentage de pureté 99.96%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.