Learn More
Sulfone de butadiène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616102
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-79-2
Formule moléculaire C4H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 118.16
Numéro MDL MFCD00005481
Clé InChI MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
CID PubChem 6498
Nom IUPAC 2,5-dihydrothiophène-dioxyde1,1
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butadiene sulfone
Point de fusion 63.0°C to 66.0°C
Couleur Marron ou orange à jaune
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Merck Index 15,9086
Informations sur la solubilité Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, benzene
Poids de la formule 118.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butadiene sulfone