Learn More
Uvex Semelle intérieure Busingess Casual 95388 - Largeur 11
Code produit. 17278181 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17278181
Marque: Uvex 9538848
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Semelle intérieure climatique confortable avec propriétés antistatiques pour Uvex 1 business Casual
  • Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
  • Matériau très respirant et absorbant l’humidité
  • Perforation pour une meilleure respirabilité
  • Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
  • Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
  • Soutient la voûte plantaire
  • Article n° 9538,8
  • Taille : 38 à 48
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Uvex Business Casual
Matériau Microvelours
Dimensions 48
Jetable Non
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Sans latex Oui
Waterproof Non