Learn More
Uvex Semelle intérieure Busingess Casual 95388 - Largeur 11
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant et absorbant l’humidité
- Perforation pour une meilleure respirabilité
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Article n° 9538,8
- Taille : 38 à 48
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Uvex Business Casual |
| Matériau | Microvelours |
| Dimensions | 42 |
| Jetable | Non |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Sans latex | Oui |
| Waterproof | Non |