Learn More
Buerkle™ Flacon de rinçage oculaire en polyéthylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Flacon vide pour un contenu de 600 ml
- Étanche grâce à la valve et le bouchon anti-poussière
- Instructions imprimées (en langue allemande)
- Fabriqué en PE transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 600 ml |
| Certifications/Conformité | DIN |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Flacon de rinçage oculaire |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction