Learn More
Fisherbrand™ Micro bec Bunsen sans lampe témoin avec connexion NF, ouverture de 3 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Micro-bec Bunsen |
| À utiliser avec (équipement) | Connecteur NF de vissage G 0,5 in |
| Type de gaz | Gaz naturel / méthane, Natural Gas |
| Matériau | Laiton |
| Description | Consommation de 27 l/h |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Hauteur (métrique) | 88 mm |
| Comprend | Connecteur NF |
| Nb par paquet | 1 de chaque |