Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en néoprène pour bec Bunsen
À utiliser avec les brûleurs à gaz naturel (méthane) et à charbon.
11.00€ - 84.00€
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12330768
|
Fisherbrand™
INT1/4X1/2 |
10 m |
84.00€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10492624
|
Fisherbrand™
FB50843 |
2 m | N/A | ||||||
11855522
|
Fisherbrand™
FB50825 |
600 mm |
14.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11845522
|
Fisherbrand™
FB50823 |
450 mm |
11.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11865522
|
Fisherbrand™
FB50827 |
750 mm |
13.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11875522
|
Fisherbrand™
FB50829 |
900 mm |
16.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Avec extrémités renforcées pour un montage sur bec Bunsen et robinet de gaz.Spécification
Néoprène | |
Bec Bunsen |