Learn More
Humbolt Bec Bunsen
Code produit. 15311802 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15311802
Marque: Humbolt 3613020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Accuflame High-Temperature, Natural Gas Bunsen Burner distributes flame through 100 separate openings in stainless steel grid top for uniform heating.
  • The grid diameter is 1.5 in. (3.8 cm).
  • This burner gives twice the heat of a straight tube burner.
  • This burner features a venturi tube for thorough mixing of gas and air, and adjustable gas orifice and air shutter for complete combustion.
  • Adjustable flame size.
  • Rustproof chrome-plated brass body with zinc-aluminum alloy base.
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Gaz naturel
Matériau Laiton
Hauteur (impériale) 8.5 in.
Hauteur (métrique) 215,9 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 15.9 oz.
Poids (métrique) 0,45 kg