Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsen Burner
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
33.70€ - 45.40€
Code produit | Marque | Type de gaz | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de gaz | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10432752
|
Juchheim Laborgeraete™
01150 DP |
Propane | Air Regulator |
33.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10482552
|
Juchheim Laborgeraete™
01160 DE |
Gaz naturel | Needle Valve |
45.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Choice of Propane gas or Natural gas
- According to DIN 30665
- With DVGW certification
- Heating capacity approx. 2198 kJ/h
- With air control screen
- Needle valve option
- Particularly good stand due to heavy, high-quality materials
Spécification
Bunsen Burner | |
Laiton |