Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsen Burner
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
Marque:  Juchheim Laborgeraete™ 01160 DE
Code produit. 10482552
  • 45.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Choice of Propane gas or Natural gas
  • According to DIN 30665
  • With DVGW certification
  • Heating capacity approx. 2198 kJ/h
  • With air control screen
  • Needle valve option
  • Particularly good stand due to heavy, high-quality materials
Spécification
Spécification
Bunsen Burner
Gaz naturel
Laiton
Needle Valve