Learn More
Labconco Bulk Tray Dryer
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Comprend:
Collecteur à 6 ports, séchoir à plateau en vrac
Collecteur à 6 ports, vanne d’isolement, séchoir à plateau en vrac
Plateau de séchage en vrac
Vanne d’isolement, séchoir à plateau en vrac
Conditionnement:
1 unité
Description
- Lyophilize moderate to large bulk sample loads or numerous small batches of vials or serum bottles.
- Bulk Tray Dryers have three large, 12.7 x 16.6 in. shelves that heat up to +60°C.
- Lyo-Works™ OS lets the user set up to 30 programs, with up to 16 steps each; record, chart and store data, and receive email alerts.
- The tray dryer connects to a FreeZone Console Freeze Dryer that provides a real time display of the tray dryer’s parameters on a large capacitive touchscreen.
- For use with FreeZone Console Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Spécification
Spécification
| Type | Bulk Tray Dryer |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Plage de températures (métrique) | 60°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Plateau de séchage en vrac |
| Type de bouchon | All except North America |
| Tension | 230 V |