Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipeteur à poire
Le pipeteur à poire est un excellent dispositif d’aspiration à utiliser avec les tubes de sédimentation Westergren ou Winstrobor
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ H37888-0000
40.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Livré complet avec un cordon élastique permettant d’utiliser ce pipeteur avec un flacon de réactif spécifique
- Joint en caoutchouc de silicone conique assurant un ajustement étanche sur les pipettes de toutes les tailles
- Peut être ouvert, nettoyé et autoclavé à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavable | |
Caoutchouc de silicone | |
Cordon élastique |
Rouge | |
Tubes de sédimentation Westergren ou Winstrobe |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipeteur à poire > Caoutchouc de silicone
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu