Learn More
Equip Labo™ Armoire intégrée
Marque:  Equip Labo™ 4614
Code produit. 12611892
  • 680.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Meuble encastrable à portes coulissantes
• Meuble encastrable pour paillasse avec piètement prof 60cm
Spécification
Spécification
Meuble intégré
1200 x 600 mm