Learn More
Equip Labo™ Armoire intégrée
Marque:  Equip Labo™ 4617
Code produit. 12556696
  • 685.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Meuble encastrable à portes coulissantes
• Meuble encastrable pour paillasse avec piètement prof 75cm
Spécification
Spécification
Meuble intégré
1200 x 750 mm