Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour NucleoSpin™ RNA Plus
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 mL
Nom chimique ou matériau:
Solution de liaison BS
Tampon de lyse LBP
Conditionnement:
125mL
30mL
Description
Kits ARN Plus NucleoSpin™
- Les colonnes d’élimination de l’ADNg – sans digestion fastidieuse de la rDNase
- Manipulation pratique – Élimination du lysat et de l’ADNg avec la même colonne (en une seule étape)
- Nouveau tampon de lyse – exceptionnellement efficace, sans mercaptoéthanol ni TCEP nécessaire
- Système à membrane en silice à deux colonnes (une pour l’élimination de l’ADN, une autre pour l’isolement de l’ARN)
- Applications en aval : RT-PCR en temps réel, transfert de Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution de liaison BS |
| CAS | 593-84-0 |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l’ARN à partir des cellules et des tissus |
| À utiliser avec (équipement) | Kits ARN Plus NucleoSpin |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 30 mL |
| Formule | Diacétate d’éthylèneglycol |
| Odeur | Inodore |
| Informations sur la solubilité | 0 à 16 % dans l’eau |